Dimethyl-2,3-pyridindicarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate
H64939.06 H64939.14
H64939.06EA 34.5 EUR
H64939.06 H64939.14
Dimethyl-2,3-pyridindicarboxylat 95%
Dimethyl-2,3-pyridindicarboxylat
Purity: 95% CAS No.: 605-38-9 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Physical Form: Solid Melting Point: 53-58° Beilstein Reference: 159846 MDL No.: MFCD00186549
Formel: C₉H₉NO₄
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00186549
CAS-Nummer: 605-38-9