5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H64897.14
H64897.22
H64897.14EA
72.1
EUR
H64897.14
H64897.22
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin 98%
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Purity: 98%
CAS No.: 67443-38-3
Molecular Formula: C5H2BrClN2O2
Formula Weight: 237.44
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 147551
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00222270
Formel:
C₅H₂BrClN₂O₂ Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00222270 CAS-Nummer: 67443-38-3 ADR: 6.1,III |