2,5-Dihydroxyterephthalsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H64888.06
H64888.14
H64888.06EA
136
EUR
H64888.06
H64888.14
2,5-Dihydroxyterephthalsäure 97%
2,5-Dihydroxyterephthalsäure
Purity: 97%
CAS No.: 610-92-4
Molecular Formula: C8H6O6
Formula Weight: 198.13
Physical Form: Solid
Appearance: Dark grey to green
Melting Point:
Formel:
C₈H₆O₆ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00132933 CAS-Nummer: 610-92-4 EINECS: 210-239-4 |