4-Brom-2-nitroanisol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
H64877.06 H64877.14 H64877.22
H64877.06EA 38.6 EUR
H64877.06 H64877.14 H64877.22
4-Brom-2-nitroanisol 97%
4-Brom-2-nitroanisol
Purity: 97% CAS No.: 33696-00-3 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 85-100° Beilstein Reference: 2259903 MDL No.: MFCD00055529
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molekulargewicht: 232.03 g/mol
Schmelzpunkt: 85…100 °C
MDL Number: MFCD00055529
CAS-Nummer: 33696-00-3
EINECS: 251-642-5