1,2-Dichlor-4-fluor-5-nitrobenzol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
H64782.06
H64782.14
H64782.22
H64782.06EA
52.2
EUR
H64782.06
H64782.14
H64782.22
1,2-Dichlor-4-fluor-5-nitrobenzol 95%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Purity: 95%
CAS No.: 2339-78-8
Molecular Formula: C6H2Cl2FNO2
Formula Weight: 209.99
Flash Point:
Formel:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Siedepunkt: 247 °C Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1.596 Flammpunkt: >113 °C (235 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075330 CAS-Nummer: 2339-78-8 |