1-Ethyl-3-methylimidazoliumdiethylphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
H27400.18
H27400.06
H27400.18EA
461
EUR
H27400.18
H27400.06
1-Ethyl-3-methylimidazoliumdiethylphosphat ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Formel:
C₁₀H₂₁N₂O₄P Schmelzpunkt: 19…21 °C Dichte: 1.157 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09953486 CAS-Nummer: 848641-69-0 ADR: 8,II |