4-(Trifluormethyl)-1H-imidazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)imidazole
H64711.03 H64711.06
H64711.03EA 44.8 EUR
H64711.03 H64711.06
4-(Trifluormethyl)-1H-imidazol 98%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Purity: 98% CAS No.: 33468-69-8 Molecular Formula: C4H3F3N2 Formula Weight: 136.08 Physical Form: Solid Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD08458860
Formel: C₄H₃F₃N₂
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458860
CAS-Nummer: 33468-69-8