5-Brom-2-hydroxy-4-picolin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H64674.06
H64674.14
H64674.06EA
60.5
EUR
H64674.06
H64674.14
5-Brom-2-hydroxy-4-picolin 97%
5-Brom-2-hydroxy-4-picolin
Purity: 97%
CAS No.: 164513-38-6
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 198-202°
Beilstein Reference: 6798531
MDL No.: MFCD03427664
Formel:
C₆H₆BrNO Schmelzpunkt: 198…202 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03427664 CAS-Nummer: 164513-38-6 |