2-Naphthylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-naphthyl)-1,3,2-dioxaborolane, Naphthalene-2-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
H64671.03 H64671.06
H64671.03EA 45.7 EUR
H64671.03 H64671.06
2-Naphthylboronsäurepinakolester 97%
2-Naphthylboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 256652-04-7 Molecular Formula: C16H19BO2 Formula Weight: 254.14 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD05663868
Formel: C₁₆H₁₉BO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663868
CAS-Nummer: 256652-04-7