2-Bromodibenzothiophene 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H64645.06
H64645.14
H64645.06EA
156
EUR
H64645.06
H64645.14
2-Bromodibenzothiophene 98%
2-Bromodibenzothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 22439-61-8
Molecular Formula: C12H7BrS
Formula Weight: 263.15
Melting Point: 123-129° lit
Beilstein Reference: 142203
MDL No.: MFCD00089285
Formel:
C₁₂H₇BrS Schmelzpunkt: 123…129 °C (Lit.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00089285 CAS-Nummer: 22439-61-8 |