2,4-Dichlor-6-nitrophenol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H64524.14
H64524.22
H64524.14EA
105
EUR
H64524.14
H64524.22
2,4-Dichlor-6-nitrophenol 98+%
2,4-Dichlor-6-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 609-89-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO3
Formula Weight: 207.99
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 2050081
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00007101
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₃ Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007101 CAS-Nummer: 609-89-2 EINECS: 210-202-2 ADR: 6.1,III |