N-(4-Oxocyclohexyl)acetamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Acetamidocyclohexanone
H64511.06
H64511.14
H64511.22
H64511.06EA
29.3
EUR
H64511.06
H64511.14
H64511.22
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamid 98%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Purity: 98%
CAS No.: 27514-08-5
Molecular Formula: C8H13NO2
Formula Weight: 155.20
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2803083
MDL No.: MFCD03703462
Formel:
C₈H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 136…140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03703462 CAS-Nummer: 27514-08-5 |