1,5-Naphthyridin 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H64484.MD H64484.03 H64484.06
H64484.MDEA 68 EUR
H64484.MD H64484.03 H64484.06
1,5-Naphthyridin 97+%
1,5-Naphthyridine
Purity: 97+% CAS No.: 254-79-5 Molecular Formula: C8H6N2 Formula Weight: 130.15 Physical Form: Solid Density: 1.25 Appearance: Off-white Melting Point: 69-75° Beilstein Reference: 109350 MDL No.: MFCD00039727
Formel: C₈H₆N₂
Schmelzpunkt: 69…75 °C
Dichte: 1.25
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039727
CAS-Nummer: 254-79-5