2,3-Dimethylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H64425.06
H64425.14
H64425.22
H64425.06EA
40.1
EUR
H64425.06
H64425.14
H64425.22
2,3-Dimethylbenzaldehyd 97%
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5779-93-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.029
Refractive Index: 1.5530
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 2238677
MDL No.: MFCD00798004
Formel:
C₉H₁₀O Siedepunkt: 86…88 °C (10 mmHg) Dichte: 1.029 Flammpunkt: 101 °C (214 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798004 CAS-Nummer: 5779-93-1 |