5-Azaindol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
H64272.03 H64272.06
H64272.03EA 52.7 EUR
H64272.03 H64272.06
5-Azaindol 98%
5-Azaindol
Purity: 98% CAS No.: 271-34-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 109684 MDL No.: MFCD00955936
Formel: C₇H₆N₂
Schmelzpunkt: 104…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955936
CAS-Nummer: 271-34-1