4-Azaindol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
H64224.03 H64224.06
H64224.03EA 79 EUR
H64224.03 H64224.06
4-Azaindol 97%
4-Azaindol
Purity: 97% CAS No.: 272-49-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Physical Form: Solid Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 109683 MDL No.: MFCD00971977
Formel: C₇H₆N₂
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00971977
CAS-Nummer: 272-49-1