6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H64129.03 H64129.06
H64129.03EA 158 EUR
H64129.03 H64129.06
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 54087-03-5 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.55 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 69-70° Beilstein Reference: 1446583 MDL No.: MFCD09832941
Formel: C₆H₄ClNO
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832941
CAS-Nummer: 54087-03-5