2-Brom-m-toluidin 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H64014.MD H64014.03
H64014.MDEA 43.9 EUR
H64014.MD H64014.03
2-Brom-m-toluidin 97+%
2-Brom-m-toluidin
Purity: 97+% CAS No.: 54879-20-8 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.489 Refractive Index: 1.6050 Appearance: Pale brown Boiling Point: 48°/0.03mm Beilstein Reference: 2079474 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD06411367
Formel: C₇H₈BrN
Molekulargewicht: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 48 °C (0.03 mmHg)
Dichte: 1.489
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD06411367
CAS-Nummer: 54879-20-8
ADR: 6.1 III