7-Bromoquinoline 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H63987.03
H63987.06
H63987.03EA
156
EUR
H63987.03
H63987.06
7-Bromoquinoline 95%
7-Bromoquinoline
Purity: 95%
CAS No.: 4965-36-0
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03695823
Formel:
C₉H₆BrN Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03695823 CAS-Nummer: 4965-36-0 |