Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H63719.03
H63719.06
H63719.03EA
170
EUR
H63719.03
H63719.06
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 76575-71-8
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00130095
Formel:
C₇H₉NO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130095 CAS-Nummer: 76575-71-8 |