Acetoin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone
A13752.0B
A13752.18
A13752.30
A13752.0BEA
513
EUR
A13752.0B
A13752.18
A13752.30
Acetoin 95%
Acetoin
Purity: 95%
CAS No.: 513-86-0
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(106°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 148°
Beilstein Reference: 385636
Merck Reference: 14,64
UN No.: 2621
MDL No.: MFCD00038696
Formel:
C₄H₈O₂ Molekulargewicht: 88.11 g/mol Siedepunkt: 148 °C Schmelzpunkt: 20 Dichte: 1.013 Flammpunkt: 41 °C (106 °F) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00038696 CAS-Nummer: 513-86-0 EINECS: 208-174-1 UN-Nummer: 2621 ADR: 3 III Merck Index: 13,00065 |