Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (S)-3-(4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, Boc-p-amino-Phe(Fmoc)-OH, Boc-Phe(4-NHFmoc)-OH, N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine
H63543.03 H63543.06
H63543.03EA 66.2 EUR
H63543.03 H63543.06
Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine 95%
Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 114346-31-5 Molecular Formula: C29H30N2O6 Formula Weight: 502.56 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00151889
Formel: C₂₉H₃₀N₂O₆
Molekulargewicht: 502.567 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151889
CAS-Nummer: 114346-31-5