D-Methioninmethylester Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H63422.06 H63422.14 H63422.22
H63422.06EA 36.6 EUR
H63422.06 H63422.14 H63422.22
D-Methioninmethylester Hydrochlorid 98%
D-Methioninmethylester Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070385
CAS-Nummer: 69630-60-0