2-Fluor-3-nitrotoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
H63173.14 H63173.22
H63173.14EA 99.8 EUR
H63173.14 H63173.22
2-Fluor-3-nitrotoluol 98%
2-Fluor-3-nitrotoluol
Purity: 98% CAS No.: 437-86-5 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 98°(208°F) Physical Form: Liquid Density: 1.276 Refractive Index: 1.5290 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 19° dec. Boiling Point: 111°/12mm Beilstein Reference: 2442082 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD03412242
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 111 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 19 °C (dec.)
Dichte: 1.276
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412242
CAS-Nummer: 437-86-5
ADR: 6.1,III