DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
H-DL-Tle-OH
H63007.03
H63007.06
H63007.03EA
66.6
EUR
H63007.03
H63007.06
DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH) 95%
DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH)
Purity: 95%
CAS No.: 33105-81-6
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Solid
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 131.2 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065933 CAS-Nummer: 33105-81-6 |