(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H61409.MD H61409.03 H61409.06
H61409.MDEA 43.7 EUR
H61409.MD H61409.03 H61409.06
(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
(2,6-dimethylphenyl)methanol
Purity: 98% CAS No.: 62285-58-9 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00128004
Formel: C₉H₁₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128004
CAS-Nummer: 62285-58-9