tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl thiazol-2-ylcarbamate
H58561.06
H58561.15
H58561.06EA
168
EUR
H58561.06
H58561.15
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 170961-15-6
Molecular Formula: C8H12N2O2S
Formula Weight: 200.25
Melting Point: 180-185°
MDL No.: MFCD09038327
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂S Schmelzpunkt: 180…185 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09038327 CAS-Nummer: 170961-15-6 |