2-n-Propyl-1-pentanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H57954.03 H57954.06
H57954.03EA 50.1 EUR
H57954.03 H57954.06
2-n-Propyl-1-pentanol 97%
2-n-Propyl-1-pentanol
Purity: 97% CAS No.: 58175-57-8 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 72°(162°F) Physical Form: Liquid Density: 0.83 Refractive Index: 1.4300 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 80-82°/12mm MDL No.: MFCD00010260
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 80…82 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,83
Flammpunkt: 72 °C (162 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010260
CAS-Nummer: 58175-57-8