5,5'-Dibrom-2,2'-bithiophen 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H56337.06
H56337.14
H56337.06EA
89.6
EUR
H56337.06
H56337.14
5,5'-Dibrom-2,2'-bithiophen 99%
5,5'-Dibrom-2,2'-bithiophen
Purity: 99%
CAS No.: 4805-22-5
Molecular Formula: C8H4Br2S2
Formula Weight: 324.06
Melting Point: 144-146°
MDL No.: MFCD00219110
Formel:
C₈H₄Br₂S₂ Schmelzpunkt: 144…146 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00219110 CAS-Nummer: 4805-22-5 |