Glycin-benzylester-p-toluolsulfonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H56016.06
H56016.14
H56016.06EA
48
EUR
H56016.06
H56016.14
Glycin-benzylester-p-toluolsulfonat 99%
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 1738-76-7
Molecular Formula: C9H11NO2.C7H8O3S
Formula Weight: 337.39
Melting Point: 132-134°
Beilstein Reference: 3600116
MDL No.: MFCD00035425
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 132…134 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035425 CAS-Nummer: 1738-76-7 EINECS: 217-094-6 |