1,10-Phenanthrolin-5,6-dion 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55747.MD H55747.03 H55747.06
H55747.MDEA 75.5 EUR
H55747.MD H55747.03 H55747.06
1,10-Phenanthrolin-5,6-dion 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Purity: 98% CAS No.: 27318-90-7 Molecular Formula: C12H6N2O2 Formula Weight: 210.19 Melting Point: 260° dec. MDL No.: MFCD00014473
Formel: C₁₂H₆N₂O₂
Molekulargewicht: 210.19 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014473
CAS-Nummer: 27318-90-7