Triphenyl borate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H55686.06 H55686.14
H55686.06EA 34.7 EUR
H55686.06 H55686.14
Triphenyl borate 97%
Triphenyl borate
Purity: 97% CAS No.: 1095-03-0 Molecular Formula: C18H15BO3 Formula Weight: 290.13 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 98-101° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00059011
Formel: C₁₈H₁₅BO₃
Schmelzpunkt: 98…101 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059011
CAS-Nummer: 1095-03-0
EINECS: 214-137-0
ADR: 6.1,III