1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55398.03 H55398.06 H55398.14
H55398.03EA 63.2 EUR
H55398.03 H55398.06 H55398.14
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 40675-81-8 Molecular Formula: C15H18N2 Formula Weight: 226.32 Physical Form: Powder Appearance: White to brown Melting Point: 63-67° UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD01314185
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01314185
CAS-Nummer: 40675-81-8
ADR: 9,III