Boc-Cha-OH 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-cyclohexylpropanoic acid, Boc-β-cyclohexyl-Ala-OH
H55282.MD H55282.03 H55282.06
H55282.MDEA 43.1 EUR
H55282.MD H55282.03 H55282.06
Boc-Cha-OH 98%
Boc-Cha-OH
Purity: 98% CAS No.: 37736-82-6 Molecular Formula: C14H25NO4 Formula Weight: 271.36 Beilstein Reference: 3060603 MDL No.: MFCD00211335
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
Molekulargewicht: 271.357 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00076896
CAS-Nummer: 37736-82-6