(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H54281.MD
H54281.03
H54281.MDEA
73.6
EUR
H54281.MD
H54281.03
(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Purity: 97%
CAS No.: 21109-25-1
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
MDL No.: MFCD03422512
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molekulargewicht: 146.19 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03422512 CAS-Nummer: 21109-25-1 |