3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)propanoic acid
H54011.03 H54011.06 H54011.14
H54011.03EA 53.6 EUR
H54011.03 H54011.06 H54011.14
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 1208-64-6 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.28 Melting Point: 102° MDL No.: MFCD00796482
Formel: C₁₃H₁₈O₂
Molekulargewicht: 206.29 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00796482
CAS-Nummer: 1208-64-6