5,7-Difluoro-1-indanone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H54002.03
H54002.06
H54002.03EA
79.7
EUR
H54002.03
H54002.06
5,7-Difluoro-1-indanone 97%
5,7-Difluoro-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 84315-25-3
Molecular Formula: C9H6F2O
Formula Weight: 168.14
Melting Point: 81°
MDL No.: MFCD09908161
Formel:
C₉H₆F₂O Schmelzpunkt: 81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09908161 CAS-Nummer: 84315-25-3 |