1,1,3-Triphenyl-2-propin-1-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-Triphenylpropargyl Alcohol
H53461.06 H53461.14
H53461.06EA 55 EUR
H53461.06 H53461.14
1,1,3-Triphenyl-2-propin-1-ol 97%
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 1522-13-0 Molecular Formula: C21H16O Formula Weight: 284.36 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00004449
Formel: C₂₁H₁₆O
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004449
CAS-Nummer: 1522-13-0