N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Tosylglycine, N-p-Tosylglycine, Tos-Gly-OH
H53371.06 H53371.14
H53371.06EA 55.4 EUR
H53371.06 H53371.14
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine
Purity: 97% CAS No.: 1080-44-0 Molecular Formula: C9H11NO4S Formula Weight: 229.25 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00045898
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Schmelzpunkt: 146…149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045898
CAS-Nummer: 1080-44-0