Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52786.03 H52786.06
H52786.03EA 176 EUR
H52786.03 H52786.06
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 232275-73-9 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682164
Formel: C₁₂H₁₄ClNO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682164
CAS-Nummer: 232275-73-9