Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H52781.MD
H52781.03
H52781.MDEA
151
EUR
H52781.MD
H52781.03
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid 97%
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 104839-00-1
Molecular Formula: C10H19NO5
Formula Weight: 233.26
MDL No.: MFCD06797558
Formel:
C₁₀H₁₉NO₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797558 CAS-Nummer: 104839-00-1 |