2-Methyl-2-propanyl-(4-piperidinylmethyl)carbamat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(4-Piperidylmethyl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Piperidylmethyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)piperidine, 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
H52725.03
H52725.06
H52725.03EA
86.7
EUR
H52725.03
H52725.06
2-Methyl-2-propanyl-(4-piperidinylmethyl)carbamat 97%
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 135632-53-0
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Melting Point: 106-108°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01631214
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631214 CAS-Nummer: 135632-53-0 ADR: 8,III |