3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
H52453.MD
H52453.03
H52453.MDEA
49.3
EUR
H52453.MD
H52453.03
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 199609-62-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 188-190°
MDL No.: MFCD06246052
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₄ Molekulargewicht: 251.09 g/mol Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06246052 CAS-Nummer: 199609-62-6 |