Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Boc-Lys(Me)₂-OH
H52437.MD H52437.03
H52437.MDEA 97.5 EUR
H52437.MD H52437.03
Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Boc-Lys(ME)2-OH
Purity: 97% CAS No.: 65671-53-6 Molecular Formula: C13H26N2O4 Formula Weight: 274.36 MDL No.: MFCD00076965
Formel: C₁₃H₂₆N₂O₄
Molekulargewicht: 274.361 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00076965
CAS-Nummer: 65671-53-6