(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H52425.03
H52425.06
H52425.03EA
90.5
EUR
H52425.03
H52425.06
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 168466-84-0
Molecular Formula: C12H18N2
Formula Weight: 190.29
MDL No.: MFCD03093374
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093374 CAS-Nummer: 168466-84-0 |