(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine, (2S)-2-Isopropylpiperazine, N1-BOC protected
H52424.MD H52424.03
H52424.MDEA 156 EUR
H52424.MD H52424.03
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 674792-05-3 Molecular Formula: C12H24N2O2 Formula Weight: 228.33 MDL No.: MFCD03787918
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03787918
CAS-Nummer: 674792-05-3