3-(Boc-amino)pyrrolidine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
H52414.03 H52414.06
H52414.03EA 49.8 EUR
H52414.03 H52414.06
3-(Boc-amino)pyrrolidine 97%
3-Boc-aminopyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 99724-19-3 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Melting Point: 54° MDL No.: MFCD00059040
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059040
CAS-Nummer: 99724-19-3