5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinamide
H52330.MD
H52330.03
H52330.MDEA
186
EUR
H52330.MD
H52330.03
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1169402-51-0
Molecular Formula: C12H17BN2O3
Formula Weight: 248.09
MDL No.: MFCD11878274
Formel:
C₁₂H₁₇BN₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11878274 CAS-Nummer: 1169402-51-0 |