Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52308.03 H52308.06
H52308.03EA 216 EUR
H52308.03 H52308.06
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 503555-96-2 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682166
Formel: C₁₂H₁₄ClNO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682166
CAS-Nummer: 503555-96-2