N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-(1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
H52298.03 H52298.06
H52298.03EA 112 EUR
H52298.03 H52298.06
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98%
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine
Purity: 98+% CAS No.: 4836-13-9 Molecular Formula: C16H17N3O5 Formula Weight: 331.33 MDL No.: MFCD00010115
Formel: C₁₆H₁₇N₃O₅
Molekulargewicht: 331.33 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010115
CAS-Nummer: 4836-13-9
EINECS: 225-421-9